Tisk…
Oxybenzone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
H36206-100G H36206-500G H36206-5G
SIALH36206-100GEA 1400 CZK
SIALH36206-100G SIALH36206-500G SIALH36206-5G
Oxybenzone, Sigma-Aldrich®
Oxybenzone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Bod varu: 370 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65 °C
Hustota: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00008387
CAS číslo: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088