Oxybenzone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
A17662.0B
A17662.18
A17662.30
A17662.0BEA
9650
CZK
A17662.0B
A17662.18
A17662.30
Oxybenzone ≥98%
Oxybenzone
Purity: 98+%
CAS No.: 131-57-7
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 216°(420°F)
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: ca 150°/5mm
Beilstein Reference: 1913145
Merck Reference: 14,6954
MDL No.: MFCD00008387
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228,25 g/mol Bod varu: ∼150 °C (5 mmHg) Bod tání: 62…65 °C Hustota: 1,300 Bod vzplanutí: 216 °C (420 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008387 CAS číslo: 131-57-7 EINECS: 205-031-5 Merck Index: 14,6954 |