Tisk…
Oxybenzone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
121360050 121361000
ACRO121360050EA 1130 CZK
ACRO121360050 ACRO121361000
Oxybenzone 98%
Oxybenzone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Bod varu: 150…160 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008387
CAS číslo: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥62.0 °C
GC ≥97.5 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥400 (321 to 327 nm, methanol)