Tisk…
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
146350250 146350050
ACRO146350250EA 3610 CZK
ACRO146350250 ACRO146350050
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 98%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275.14
Bod varu: 354
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000202
CAS číslo: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)