Tisk…
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
402869-100G 402869-1KG
SIAL402869-100GEA 2680 CZK
SIAL402869-100G SIAL402869-1KG
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69
Bod tání: 167…170 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 192 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149066
CAS číslo: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085