Tisk…
Chloramin T trihydrát ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
22685.265EA 1980 CZK
22685.265 22685.360 22685.460
Chloramin T trihydrát ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Bod tání: 167…170 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149066
CAS číslo: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Residue insoluble in anhydrous ethanol. Max. 2 %