Chloramin T trihydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18705.0005
8.18705.0250
8.18705.1000
8.18705.0005EA
731
CZK
8.18705.0005
8.18705.0250
8.18705.1000
Chloramin T trihydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chloramin T trihydrát
Vzorec:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Bod tání: 167…170 °C Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149066 CAS číslo: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 2928 ADR: 6.1 (8),II Merck Index: 13,02085 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 150 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 281.69 g/mol |
Bulk Density | 540 - 680 kg/m3 |
Flash Point | 192 °C |
pH | 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |