Tisk…
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
31224-100G 31224-1KG 31224-250G
SIAL31224-100GEA 781 CZK
SIAL31224-100G SIAL31224-1KG SIAL31224-250G
Chloramin T trihydrát, Sigma-Aldrich®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Bod tání: 167…170 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149066
CAS číslo: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085