Chloramin T trihydrát 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
227850010
227850250
227852500
227850050
ACRO227850010EA
3870
CZK
ACRO227850010
ACRO227850250
ACRO227852500
ACRO227850050
Chloramin T trihydrát 97+%
Chloramin T trihydrát
Vzorec:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 192 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149066 CAS číslo: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 13,02085 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 97.0 to 103.0 % |
Appearance of solution | (5% in water) Clear solution |
pH | 9.0 to 11.0 |
Color of solution | ≤25 APHA (5 % in water) |