Tisk…
α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzaldehyde dimethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W212806-1KG-K W212806-5KG-K
SIALW212806-1KG-KEA 5240 CZK
SIALW212806-1KG-K SIALW212806-5KG-K
α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
α,α-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008491
CAS číslo: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0