Tisk…
α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzaldehyde dimethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ200
226076-100G 226076-500G
SIAL226076-100GEA 1520 CZK
SIAL226076-100G SIAL226076-500G
α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
α,α-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008491
CAS číslo: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0