Tisk…
α,α-Dimethoxytoluene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 1360 CZK
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluene 98%
α,α-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 87…89 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008491
CAS číslo: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %