1,1-Dimethoxy-2-phenylethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
A18730.22
A18730.36
A18730.22EA
948
CZK
A18730.22
A18730.36
1,1-Dimethoxy-2-phenylethane ≥98%
1,1-Dimethoxy-2-phenylethane
Purity: 98%
CAS No.: 101-48-4
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 879360
MDL No.: MFCD00008487
Vzorec:
C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂ Bod varu: 220 °C Bod tání: 62…64 °C Hustota: 1,004 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008487 CAS číslo: 101-48-4 EINECS: 202-945-6 |