Tisk…
4-Iodo-m-toluidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 1310 CZK
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidine 98%
4-Iodo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
Bod tání: 50…55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01569451
CAS číslo: 4949-69-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %