Tisk…
5-Iodo-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Amino-4-iodotoluene, 5-Iodo-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
648647-1G 648647-5G
SIAL648647-1GEA 2460 CZK
SIAL648647-1G SIAL648647-5G
5-Iodo-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
5-Iodo-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…49 °C
MDL Number: MFCD00051531
CAS číslo: 83863-33-6
EINECS: 281-094-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III