Tisk…
3-Iodo-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631264-25G 631264-5G
SIAL631264-25GEA 5420 CZK
SIAL631264-25G SIAL631264-5G
3-Iodo-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
MW: 233,05 g/mol
MDL Number: MFCD00047843
CAS číslo: 35944-64-0
EINECS: 252-803-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III