3-Iodo-p-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11485.06
A11485.14
A11485.22
A11485.06EA
1220
CZK
A11485.06
A11485.14
A11485.22
3-Iodo-p-toluidine ≥98%
3-Iodo-p-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 35944-64-0
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 34-37°
Beilstein Reference: 2353567
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047843
Vzorec:
C₇H₈IN Bod tání: 34…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047843 CAS číslo: 35944-64-0 EINECS: 252-803-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |