Tisk…
4-Iodocumene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane
B25476.06 B25476.14
B25476.06EA 2020 CZK
B25476.06 B25476.14
4-Iodocumene ≥97%
4-Iodocumene
Purity: 97% CAS No.: 17356-09-1 Molecular Formula: C9H11I Formula Weight: 246.09 Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 236-238° MDL No.: MFCD00013711
Vzorec: C₉H₁₁I
Bod varu: 236…238 °C
Hustota: 1,525
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013711
CAS číslo: 17356-09-1
EINECS: 241-384-1