Tisk…
1-Hexyl-4-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26878.09 H26878.03
H26878.09EA 6460 CZK
H26878.09 H26878.03
1-Hexyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Hexyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 62150-34-9 Molecular Formula: C12H17I Formula Weight: 288.16 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 122-125°/3mm MDL No.: MFCD07777097
Vzorec: C₁₂H₁₇I
Bod varu: 122…125 °C (3 mmHg)
Bod vzplanutí: >120 °C (248 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777097
CAS číslo: 62150-34-9