1-Heptyl-4-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27017.09
H27017.03
H27017.09EA
4530
CZK
H27017.09
H27017.03
1-Heptyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Heptyl-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 131894-91-2
Molecular Formula: C13H19I
Formula Weight: 302.19
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₁₉I MW: 302,2 g/mol Bod varu: 165 °C (10 mmHg) Bod vzplanutí: >120 °C (248 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07777084 CAS číslo: 131894-91-2 |