4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
A16030.06
A16030.14
A16030.22
A16030.06EA
2110
CZK
A16030.06
A16030.14
A16030.22
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1481-27-2
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 65°/2mm
Beilstein Reference: 2249799
MDL No.: MFCD00143203
Vzorec:
C₈H₇FO₂ Bod varu: 65 °C (2 mmHg) Bod tání: 29…34 °C Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143203 CAS číslo: 1481-27-2 |