Tisk…
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19884.06 A19884.14
A19884.06EA 3210 CZK
A19884.06 A19884.14
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 98619-07-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 696642
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142713
CAS číslo: 98619-07-9