Tisk…
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, α,α-Difluoroacetophenone
H25750.03 H25750.MD H25750.06
H25750.03EA 4020 CZK
H25750.03 H25750.MD H25750.06
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
ω,ω-Difluoroacetophenone
Purity: 95% CAS No.: 395-01-7 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Refractive Index: 1.4955 Odour: Characteristic Boiling Point: 53-54°/12mm MDL No.: MFCD06246879
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.13
Bod varu: 53…54 °C (12 mmHg)
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246879
CAS číslo: 395-01-7