1-Phenyl-1,2-propanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W322601-100G-K
W322601-1KG-K
W322601-5KG-K
SIALW322601-100G-KEA
2820
CZK
SIALW322601-100G-K
SIALW322601-1KG-K
SIALW322601-5KG-K
1-Phenyl-1,2-propanedione, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1,2-propanedione
Vzorec:
C₆H₅C(O)C(O)CH₃ Bod varu: 228 °C (1013 hPa) Hustota: 1,116 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008755 CAS číslo: 579-07-7 EINECS: 209-435-2 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...