Tisk…
1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
207360050 207360010
ACRO207360050EA 3190 CZK
ACRO207360050 ACRO207360010
1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
1-Phenyl-1,2-propanedione
Vzorec: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Bod varu: 103…105 °C (14 mmHg)
Bod tání: ? 20 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008755
CAS číslo: 579-07-7
EINECS: 209-435-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394d5392b739ebd2496078378d299949ea575ae&vid=b85d2a588e386bc41f5caca908cd1530a3da9131&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %