2',3',4'-Trihydroxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14364.14
A14364.06
A14364.22
A14364.14EA
3470
CZK
A14364.14
A14364.06
A14364.22
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone ≥98%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 528-21-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 169-172°
Merck Reference: 14,4342
MDL No.: MFCD00002193
Vzorec:
C₈H₈O₄ Bod tání: 169…172 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002193 CAS číslo: 528-21-2 EINECS: 208-430-2 Merck Index: 14,4342 |