Tisk…
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
M-Clarity™ quality level = MQ300
W508454-100G W508454-10KG W508454-1KG W508454-SAMPLE
SIALW508454-100GEA 1960 CZK
SIALW508454-100G SIALW508454-10KG SIALW508454-1KG SIALW508454-SAMPLE
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 295
Bod tání: 115
MDL Number: MFCD00008747
CAS číslo: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746