4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A10809-25G
A10809-100G
SIALA10809-25GEA
970
CZK
SIALA10809-25G
SIALA10809-100G
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 295 °C (1013 hPa) Bod tání: 115 °C |
MDL Number:
MFCD00008747 CAS číslo: 498-02-2 EINECS: 207-854-5 Merck Index: 13,00746 |