Tisk…
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methoxyacetophenone
679704-1G 679704-5G
SIAL679704-1GEA 3410 CZK
SIAL679704-1G SIAL679704-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
MDL Number: MFCD00182975
CAS číslo: 6100-74-9