2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18539.03
A18539.06
A18539.14
A18539.03EA
1510
CZK
A18539.03
A18539.06
A18539.14
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone ≥97%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 703-23-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 141°/16mm
MDL No.: MFCD00008732
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 141 °C (16 mmHg) Bod tání: 56…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008732 CAS číslo: 703-23-1 EINECS: 211-872-9 |