2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
114995-25G
114995-5G
SIAL114995-25GEA
4190
CZK
SIAL114995-25G
SIAL114995-5G
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 281 °C (1013 hPa) Bod tání: 113 °C |
MDL Number:
MFCD00008731 CAS číslo: 705-15-7 EINECS: 211-882-3 |