Tisk…
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
331240050 331240250
ACRO331240050EA 1840 CZK
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…51 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00008731
CAS číslo: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %