Tisk…
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
M-Clarity™ quality level = MQ100
H35803-10G H35803-1G
SIALH35803-10GEA 1940 CZK
SIALH35803-10G SIALH35803-1G
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 154 °C (20 mmHg)
Bod tání: 51 °C
Hustota: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
MDL Number: MFCD00008730
CAS číslo: 552-41-0
EINECS: 209-012-2