Tisk…
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
B22173.06 B22173.14 B22173.22
B22173.06EA 1620 CZK
B22173.06 B22173.14 B22173.22
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone ≥99%
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 552-41-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1282794 MDL No.: MFCD00008730
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 154 °C (20 mmHg)
Bod tání: 48…50 °C
Hustota: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008730
CAS číslo: 552-41-0
EINECS: 209-012-2