Tisk…
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121330100 121330500
ACRO121330100EA 1780 CZK
ACRO121330100 ACRO121330500
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 154 °C (20 -rr)
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008730
CAS číslo: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %