Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
309130050 309130250
ACRO309130050EA 2950 CZK
ACRO309130050 ACRO309130250
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Bod varu: 86…90 °C (14 mmHg)
Bod tání: 29…37 °C
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013874
CAS číslo: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %