Tisk…
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
132888-100G 132888-25G
SIAL132888-100GEA 9260 CZK
SIAL132888-100G SIAL132888-25G
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 45 °C
MDL Number: MFCD00011652
CAS číslo: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II