Tisk…
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22188.14 B22188.22 B22188.36
B22188.14EA 869 CZK
B22188.14 B22188.22 B22188.36
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥99%
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 456-04-2 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 637860 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011652
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod varu: 247 °C
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011652
CAS číslo: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II