Tisk…
2',6'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
593753-1G 593753-5G
SIAL593753-1GEA 3120 CZK
SIAL593753-1G SIAL593753-5G
2',6'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',6'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
MDL Number: MFCD00016339
CAS číslo: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7