Tisk…
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
A17184.14 A17184.22
A17184.14EA 1700 CZK
A17184.14 A17184.22
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
2,6-Dibromo-p-toluidine
Purity: 98+% CAS No.: 6968-24-7 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 2085782
Vzorec: C₇H₇Br₂N
MW: 264,95 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007641
CAS číslo: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9