Tisk…
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
L19320.03 L19320.06
L19320.03EA 2020 CZK
L19320.03 L19320.06
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1006-39-9 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 2249797 MDL No.: MFCD00077464
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.04
Bod varu: 150 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077464
CAS číslo: 1006-39-9