Tisk…
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
245615-10G 245615-50G
SIAL245615-10GEA 1840 CZK
SIAL245615-10G SIAL245615-50G
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
Bod tání: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007356
CAS číslo: 99-81-0
EINECS: 202-789-9