Tisk…
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
305480100 305480500
ACRO305480100EA 1370 CZK
ACRO305480100 ACRO305480500
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
Bod tání: 94…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007356
CAS číslo: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 100 °C
GC ≥94 %