ω-Bromo-3-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Nitrophenacyl bromide, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-3-nitroacetophenone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
344214-25G
344214-5G
SIAL344214-25GEA
2450
CZK
SIAL344214-25G
SIAL344214-5G
ω-Bromo-3-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-3-nitroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆BrNO₃ MW: 244,04 g/mol Bod tání: 90…94 °C |
MDL Number:
MFCD00024512 CAS číslo: 2227-64-7 EINECS: 218-764-0 |