Tisk…
ω-Bromo-3-nitroacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Nitrophenacyl bromide, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-3-nitroacetophenone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone
137470250 137470050
ACRO137470250EA 2400 CZK
ACRO137470250 ACRO137470050
ω-Bromo-3-nitroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024512
CAS číslo: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %