Tisk…
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
539392-25G 539392-5G
SIAL539392-25GEA 5300 CZK
SIAL539392-25G SIAL539392-5G
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone
Vzorec: C₉H₆BrNO
Bod varu: 314 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92…94 °C
MDL Number: MFCD00052931
CAS číslo: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8,II