Tisk…
Benzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
108146-100G 108146-500G 108146-5G
SIAL108146-100GEA 680 CZK
SIAL108146-100G SIAL108146-500G SIAL108146-5G
Benzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Bod tání: 149…152 °C
MDL Number: MFCD00007930
CAS číslo: 98-10-2
EINECS: 202-637-1