Tisk…
Benzenesulphonamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21959.0100 8.21959.0500
8.21959.0100EA 1080 CZK
8.21959.0100 8.21959.0500
Benzenesulphonamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Bod tání: 149…152 °C
MDL Number: MFCD00007930
CAS číslo: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 4.3 g/l (16 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 157.18 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 250 °C