Tisk…
Benzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10891.0B A10891.30
A10891.0BEA 2920 CZK
A10891.0B A10891.30
Benzenesulphonamide ≥98%
Benzenesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 98-10-2 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1100566 MDL No.: MFCD00007930
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Bod tání: 151…154 °C
Bod vzplanutí: 250 °C (482 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007930
CAS číslo: 98-10-2
EINECS: 202-637-1