Tisk…
Benzenesulphonamide 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 780 CZK
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Benzenesulphonamide 98+%
Benzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Bod vzplanutí: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007930
CAS číslo: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %